1635206
USP
Sulfaquinoxaline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Amino-N-(2-quinoxalinyl)benzenesulfonamide, Sulfaquinoxalin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfaquinoxaline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
Clé InChI
NHZLNPMOSADWGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Sulfaquinoxaline Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3