1631500
USP
Sulfamethoxazole N4-glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-(β-D-Glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sulfamethoxazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable