1621507
USP
Stearoyl polyoxyglycerides
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
stearoyl polyoxyglycerides
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable