1620220
USP
Stavudine System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 140,00 $
About This Item
1 140,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
stavudine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable