1617420
USP
Sotalol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sotalol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)C=O)C
InChI
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
Clé InChI
DANYPOSRRWSVPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Sotalol Hydrochloride Tablets
- Sotalol Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable