1615311
USP
Solifenacin Identification Mixture A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 800,00 $
About This Item
1 800,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
solifenacin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable