Principaux documents
1614374
USP
Sodium Lauroyl Sarcosinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Glycine, N-methyl-N-(1-oxododecyl) sodium salt (1:1)
150 MG
630,00 $
630,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
150 MG
630,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H28NNaO3
Poids moléculaire :
293.38
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
630,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
sarcosinates
Conditionnement
pkg of 150 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Sodium Lauroyl Sarcosinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable