1613429
USP
Acétate de sodium trihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sodium acetate
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also used to prepare standard solutions during the determination of the amount of acetic acid in peptides as described in United States Pharmacopeia (USP) general chapter
Autres remarques
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable