1609807
USP
Salsalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(2-Hydroxybenzoyl)oxybenzoic acid, 2-Hydroxybenzoic acid 2-carboxyphenyl ester, disalicylic acid, salicyloxysalicylic acid, salicylsalicylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aspirin, acetylsalicylic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1OC(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H10O5/c15-11-7-3-1-5-9(11)14(18)19-12-8-4-2-6-10(12)13(16)17/h1-8,15H,(H,16,17)
Clé InChI
WVYADZUPLLSGPU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Salsalate Capsules
- Salsalate Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable