1604610
USP
Risedronate sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Risedronic acid monosodium salt hemi(pentahydrate)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
risedronate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OP(C(P(O)([O-])=O)(O)CC1=CC=CN=C1)(O)=O.[Na+]
InChI
1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
Clé InChI
HYFDYHPNTXOPPO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Risedronate Sodium Tablets
- Risedronate Sodium Delayed-Release Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable