1601667
USP
2-Hexanone solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Butyl méthyl cétone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C(CCCC)C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F
Point d'éclair (°C)
87.00 °C