1598450
USP
Ranitidine Resolution Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
3 510,00 $
About This Item
3 510,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ranitidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Also, for use with USP monograph such as Ranitidine Hydrochloride.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3