1566894
USP
Procyanidin A2
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2R,3R,8S,14R,15R)-2,8-bis(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H,14H-8,14-methanobenzo[7,8][1,3]dioxocino[4,5-h]chromene-3,5,11,13,15-pentaol dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
certified by the USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Cranberry Fruit Dry Juice
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Cranberry Fruit Juice Dry Extract
- Cranberry Fruit Juice Dry Extract Capsules
- Cranberry Fruit Powder
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable