1559647
USP
Pregabalin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(4-Isobutylpyrrolidin-2-one)
1 640,00 $
About This Item
1 640,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pregabalin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1CC(CC1=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
GUGXRXLTTHFKHC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable