Principaux documents
1554148
USP
Prasugrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one)
15 MG
1 660,00 $
1 660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
15 MG
1 660,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H18FNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 660,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Famille d'API
prasugrel
Fabricant/nom de marque
USP 1554148
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Fc1c(cccc1)C(N3CCC4SC(=O)C=C4C3)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C18H18FNO2S/c19-14-4-2-1-3-13(14)17(18(22)11-5-6-11)20-8-7-15-12(10-20)9-16(21)23-15/h1-4,9,11,15,17H,5-8,10H2
Clé InChI
MJAMUSZUMAHFLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis. USP issued SDS can be found here.
Application
Prasugrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Prasugrel Hydrochloride.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable