1545067
USP
Plastic additive 15
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Huile de soja, époxydée
557,00 $
About This Item
557,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.997 g/mL (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
447.8 °F
Point d'éclair (°C)
231 °C