1544950
USP
Plastic additive 4
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
579,00 $
About This Item
579,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chlorambucil
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
50-52 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C35H62O3/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-38-32(36)25-24-29-27-30(34(2,3)4)33(37)31(28-29)35(5,6)7/h27-28,37H,8-26H2,1-7H3
Clé InChI
SSDSCDGVMJFTEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup