1510947
USP
Perindopril Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(αS,3S,5aS,9aS,10aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-propylpyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-{(3S,5aS,9aS,10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl}pentanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
perindopril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H30N2O4/c1-4-8-15(19(24)25-5-2)20-12(3)17(22)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(20)23/h12-16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1
Clé InChI
BSZZSBSELAVBAG-QXKUPLGCSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Perindopril Erbumine
- Perindopril Erbumine Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable