Principaux documents
1510801
USP
Perflubron
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Bromoheptadecafluorooctane, Heptadecafluorooctyl bromide, Perfluorooctyl bromide
0.5 ML
589,00 $
589,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.5 ML
589,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.96
Beilstein:
2016022
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
589,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
perflubron
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.305 (lit.)
pb
142 °C (lit.)
Densité
1.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C8BrF17/c9-7(22,23)5(18,19)3(14,15)1(10,11)2(12,13)4(16,17)6(20,21)8(24,25)26
Clé InChI
WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Perflubron USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable