1483039
USP
Oxazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carbaldehyde, 6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carboxaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
Clé InChI
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable