1478651
USP
Ononin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
616,00 $
About This Item
616,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ononin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Astragalus Root
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root Powder
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable