1477808
USP
Octyldodecanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Octyl-1-dodecanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
octyldodecanol
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
234-238 °C/33 mmHg (lit.)
Pf
−1-1 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
InChI
1S/C20H42O/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-18-20(19-21)17-15-13-10-8-6-4-2/h20-21H,3-19H2,1-2H3
Clé InChI
LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
370.4 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
188 °C - open cup