Principaux documents
1463439
USP
Nilotinib Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
25 MG
1 610,00 $
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 610,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H10F3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
nilotinib
Conditionnement
pkg of 25 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1
InChI
1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
Clé InChI
WWTGXYAJVXKEKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Nilotinib Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable