1424211
USP
Methylbenzethonium chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]benzenemethanaminium chloride monohydrate
589,00 $
About This Item
589,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methylbenzethonium chloride
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+](CCOCCOc2cc(c(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
WYWSKWZUWZLELX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Benzethonium Chloride
- Benzethonium Chloride Topical Solution
- Methylbenzethonium Chloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable