1381200
USP
Fish oil from menhaden
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fish oil from menhaden
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
menhaden oil
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable