1375241
USP
Maprotiline Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracen-9-yl)-N-methylprop-2-en-1-amine hydrochloride
1 210,00 $
About This Item
1 210,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
maprotiline
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Maprotiline Hydrochloride
- Maprotiline Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable