1374408
USP
Malathion
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
589,00 $
About This Item
589,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
malathion
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CC(SP(=S)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(18,13-3)14-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
JXSJBGJIGXNWCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Malathion Lotion
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable