1367647
USP
Linoleyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
cis,cis-9,12-Octadecadien-1-ol
633,00 $
About This Item
633,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
linoleyl alcohol
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h6-7,9-10,19H,2-5,8,11-18H2,1H3/b7-6-,10-9-
Clé InChI
JXNPEDYJTDQORS-HZJYTTRNSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Octyldodecanol
- Oleyl Alcohol
- Cetostearyl Alcohol
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable