1362500
USP
Levonordefrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(−)-3,4-Dihydroxynorephedrine, α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (−)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, Levonordefrin
540,00 $
About This Item
540,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levonordefrin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](N)[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
Clé InChI
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Mepivacaine Hydrochloride and Levonordefrin Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable