1359867
USP
Levocabastine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-[cis-4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
724,00 $
About This Item
724,00 $
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
levocabastine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable