1356871
USP
Hydrogenated lanolin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lanolin, hydrogenated
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
lanolin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
320.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
160.5 °C - closed cup