1354400
USP
Ixabepilone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
4 540,00 $
About This Item
4 540,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ixabepilone
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Gastro-intestinal system,hematopoietic system,Nervous system,lymphatics
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable