Principaux documents
1347802
USP
Isobutyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetic acid isobutyl ester
3 X 1.2 ML
578,00 $
578,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 X 1.2 ML
578,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Beilstein:
1741909
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
578,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
>4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
793 °F
Limite d'explosivité
10.5 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
Pf
−99 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Isobutyl acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1