1320001
USP
Hydrocortisone phosphate triethylamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Cortisol 21-phosphate triethylamine salt, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(phosphonooxy)pregn-4-ene-3,20-dione triethylamine salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydrocortisone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
- Hydrocortisone Sodium Phosphate Injection
- Hydrocortisone Sodium Phosphate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable