1296712
USP
[D-Tyr5]-Gonadorelin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-D-tyrosylglycyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolylglycinamide
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
gonadorelin
Conditionnement
pkg of 1 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable