1294207
USP
Glucosamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
glucosamine
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
190-194 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Clé InChI
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Description générale
Application
- Glucosamine and Chondroitin Sulfate Sodium Tablets
- Glucosamine and Methylsulfonylmethane Tablets
- Glucosamine Hydrochloride
- Glucosamine Sulfate Potassium Chloride
- Glucosamine Sulfate Sodium Chloride
- Glucosamine Tablets
- Glucosamine, Chondroitin Sulfate Sodium, and Methylsulfonylmethane Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable