1288510
USP
Gemfibrozil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
1 790,00 $
About This Item
1 790,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gemfibrozil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
Clé InChI
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable