1284000
USP
Flurandrenolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione 16,17-acetonide, Fludroxycortide
579,00 $
About This Item
579,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flurandrenolide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)O[C@@H]2CC3C4C[C@H](F)C5=CC(=O)CCC5(C)C4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H33FO6/c1-21(2)30-19-9-14-13-8-16(25)15-7-12(27)5-6-22(15,3)20(13)17(28)10-23(14,4)24(19,31-21)18(29)11-26/h7,13-14,16-17,19-20,26,28H,5-6,8-11H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17?,19+,20?,22?,23?,24+/m0/s1
Clé InChI
POPFMWWJOGLOIF-CCRGDLLISA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Flurandrenolide Cream
- Flurandrenolide Lotion
- Flurandrenolide Ointment
- Flurandrenolide Tape
- Neomycin Sulfate and Flurandrenolide Ointment
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable