1268976
USP
Everlimus
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
everolimus
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney,Testes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable