1268943
USP
Etonogestrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
18-Nor Etonogestrel
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
etonogestrel
Forme
neat
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)C(=C)C2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-9-18-17-7-5-14-11-15(22)6-8-16(14)19(17)13(2)12-20(18,21)3/h1,11,16-19,23H,2,5-10,12H2,3H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
VBLPWTJRPURMLR-OLGWUGKESA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable