MilliporeSigma
Passer à
1268892
USP
Etodolac Peak Identification Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
15 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 980,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1 980,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande sur mesure
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
etodolac
form
solid
manufacturer/tradename
USP
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Etodolac Peak Identification Mixture USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Other Notes
  • Etodolac [CAS 41340-25-4]
  • 1-Methyl Etodolac analog [CAS 109518-50-5]
  • 8-Methyl Etodolac analog [CAS 41340-19-6]
  • 8-Isopropyl Etodolac analog [CAS 57917-63-2]
  • 8-Propyl Etodolac analog [CAS 57817-27-3]
  • 7-Ethyltrypthanol [CAS 41340-36-7]
  • 8-Desethyl Etodolac [CAS 41339-67-7]
  • 1-Isopropyl Etodolac analog [CAS 849630-65-5]
  • 1-Propyl Etodolac analog [CAS 57816-83-8]
  • Etodolac dimer
  • Decarboxyetodolac [CAS 115066-03-0]
  • Etodolac Methyl ester [CAS 122188-02-7]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
116421114307241604916
form
solid
form
solid
form
-
form
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
etodolac
API family
darifenacin
API family
methylnaltrexone
API family
rocuronium
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c