Principaux documents
1238578
USP
6-D-Cys EptifIbatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L-alpha-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-D-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
10 MG
3 290,00 $
3 290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
3 290,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H49N11O9S2
Poids moléculaire :
831.96
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
3 290,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
eptifibatide
Conditionnement
pkg of 10 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Autres remarques
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable