1214004
USP
Dioxybenzone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-Dihydroxy-4-methoxybenzophenone, Dioxybenzone
281,00 $
About This Item
281,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
oxybenzone
Fabricant/nom de marque
USP
pb
170-175 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
73-75 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2O
InChI
1S/C14H12O4/c1-18-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,15-16H,1H3
Clé InChI
MEZZCSHVIGVWFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Dioxybenzone and Oxybenzone Cream
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable