1184027
USP
Diatrizoic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Acetamido-5-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid, 3-(Acetylamino)-5-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diatrizoic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Ic1c(c(c(c(c1N)I)C(=O)O)I)NC(=O)C
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-2(15)14-8-5(11)3(9(16)17)4(10)7(13)6(8)12/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Clé InChI
XCNHOBHCZBIGJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Diatrizoate Meglumine
- Diatrizoate Meglumine and Diatrizoate Sodium Injection
- Diatrizoate Meglumine Injection
- Diatrizoate Sodium
- Diatrizoate Sodium Injection
- Diatrizoic Acid
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable