1180026
USP
Dextroamphetamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phenylacetone, Benzyl methyl ketone, Phenyl-2-propanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dextroamphetamine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I
Densité
1.003 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
QCCDLTOVEPVEJK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup