1173304
USP
Désonide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11β,16α)-11,21-Dihydroxy-16,17-[(1-méthyléthylidène)bis(oxy)]pregna-1,4-diène-3,20-dione, Acétonide de budésonide
1 910,00 $
About This Item
1 910,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
desonide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O1[C@@]2([C@H](OC1(C)C)C[C@@H]3C2(CC([C@H]4C3CCC5=CC(=O)C=CC54C)O)C)C(=O)CO
InChI
1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15?,16-,17?,19+,20+,22?,23?,24+/m0/s1
Clé InChI
WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N
Description générale
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable