1156000
USP
Cyclopentolate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Dimethylaminoethyl 1-hydroxy-α-phenylcyclopentaneacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cyclopentolate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CN(C)CCOC(=O)C(c1ccccc1)C2(O)CCCC2
InChI
1S/C17H25NO3.ClH/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17;/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
RHKZVMUBMXGOLL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM3(1131)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable