1140445
USP
Clonidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl N′-(2,6-dichlorophenyl)carbamimidothioate
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
clonidine
Forme
neat
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable