1134299
USP
Citalopram Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(RS)-Dimethyl(1-methyl-3,3-diphenylallyl)amine hydrochloride
1 710,00 $
About This Item
1 710,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
citalopram
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H](C(C)C=C(c2ccccc2)c1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C18H21N.ClH/c1-15(19(2)3)14-18(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17;/h4-15H,1-3H3;1H
Clé InChI
ZVTAYVQUGPGRAF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable