1133569
USP
Chondroitin Sulfate Sodium, Shark
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate sodium salt from shark cartilage
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C13H21NO15S/c1-2(15)14-3-8(7(19)13(28-11(3)22)29-30(23,24)25)26-12-6(18)4(16)5(17)9(27-12)10(20)21/h3-9,11-13,16-19,22H,1H3,(H,14,15)(H,20,21)(H,23,24,25)/t3-,4+,5+,6-,7-,8-,9+,11-,12-,13-/m1/s1
Clé InChI
KXKPYJOVDUMHGS-OSRGNVMNSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable